Descrizione
Complement C4d Monoclonal antibody specifically detects Complement C4d in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Complement C4d |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | C4D/9213R |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | C4, C4A, C4A2, C4A3, C4A4, C4A6, C4S, CO4, complement C4A, CPAMD2, RG |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant full-length human Complement C4d protein |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |