missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C5 Antibody (eculizumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30156197 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30156197 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30156197 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP328756CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

Complement C5 Monoclonal antibody specifically detects Complement C5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Complement C5
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone eculizumab
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene anaphylatoxin C5a analog, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4, C5, complement C5, complement component 5, CPAMD4MGC142298, FLJ17816, FLJ17822
Specie ospite Human
Immunogeno Complement C5
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 727
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.