Learn More
Complement Component C5a Antibody (442), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603860 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603860 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603860 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289580PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Complement Component C5a
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 442
Coniugato PE
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene C5, C5A, HE
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 727
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus