Learn More
Quickfit™ Complete Assemblies Soxhlet Extractor
Codice prodotto. 12468786
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12468786 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12468786 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore 200RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.50€
    251.20€ / pezzi 1
    Risparmia 74.30€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Quickfit™ Complete Assemblies Soxhlet Extractor includes all the glass components necessary to perform a solid-liquid extraction, including the extractor, condenser and evaporating flask.
  • Includes EX5/83 Extractor, CX7/08/SC condenser, FR500/3S Flask
  • Each assembly comprises the basic components for solid-liquid extraction : Flask/Soxhlet extractor/Condenser/Associated lids and clips
Specifica
Product Type Soxhlet Extractor
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Da utilizzare con (applicazione) Solid-liquid extraction