Learn More
Heidolph™ Pacchetto Unimax
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
0 to 500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Questo pacchetto include :
- Uno shaker orbitale Unimax 1010
- Un modulo di riscaldamento
- Una cappa per incubatore
Specifica
Specifica
| Orbita | 10 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 5 kg |
| Intervallo di velocità | 0 to 500 rpm |
| Tensione | 115/230 V |