Learn More
Abcam Complex III Immunocapture Kit, 250 μg
Codice prodotto. 32108690 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108690 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108690 Fornitore Abcam N. del fornitore ab109800250ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Designed for quantitative immunocapture of Complex III, cited in over 5 publications.
  • Species reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human
  • Results type: Quantitative
  • Citation count: Cited in > 5 publications
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Western Blot Kit
Formato Kit
Target Molecule Complex III
Cross-reattività Mouse, Rat, Cow, Human
Quantità 250 μg
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation