missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Assay Type: Enzyme activity
- Detection Method: Colorimetric
- Reactive Species: Human
- Sample Types: Cell culture extracts, Tissue
- Applications: Enzyme activity assay
- Key Features: Cited in > 16 publications; compatible with microplate readers
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Microplate Assay Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Reattività | Human |
| Target Molecule | Complex IV, Human |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Cross-reattività | Human |
| Tipo di campione | Cell Culture Extracts, Tissue |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme activity assay |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?