Learn More
3M™ Comply™ Chemical Indicator Strips
Codice prodotto. 12529737
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12529737 10 x 10 cm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12529737 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000002743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1448.13€
    343.27€ / pezzi 1000
    Risparmia 1104.86€
    76% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Colore Blue to Pink
Dimensioni (L x P) 10 x 10 cm
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Product Type Chemical Indicator Strips
Materiale Hydrogen Peroxide
Quantità 1000 Pk.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 10 cm