missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Compound 48/80, MP Biomedicals™

Codice prodotto. 11474322 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11474322 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11474322 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215902650

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Compound 48/80
CAS 94724-12-6
Colore White
Formula molecolare C32H48Cl3N3O3
Quantità 50 mg
Sinonimo compound 48/80 trihydrochloride
InChI Key KIAWAQJORBNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCCC1=CC(=C(C=C1)OC)CC2=CC(=CC(=C2OC)CC3=C(C=CC(=C3)CCNC)OC)CCNC.Cl.Cl.Cl
IUPAC Name 2-[4-methoxy-3-[[2-methoxy-3-[[2-methoxy-5-[2-(methylamino)ethyl]phenyl]methyl]-5-[2-(methylamino)ethyl]phenyl]methyl]phenyl]-N-methylethanamine;trihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 629.104
PubChem CID 118797323
Peso formulazione 630
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Compound 48/80
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Compound 48/80
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.