Learn More
Compound E, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473406 25 mg 25mg
16468597 5 mg 5mg
16465978 10 mg -
16451399 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16473406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14176
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Compound E is a γ-secretase inhibitor. Compound E bloks β-amyloid(40), β-amyloid(42), and Notch γ-secretase cleavage with IC50s of 0.24, 0.37, 0.32 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Compound E
CAS 209986-17-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H24F2N4O3
Quantità 25 mg
Sinonimo γ-Secretase-IN-1
Informazioni di solubilità DMSO : 115 mg/mL (234.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC(CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H]2C(N(C)C(C=CC=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=N2)=O)=O)=O)=CC(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 490.5
Peso formulazione 490.5
Percent Purity 98.75%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only