Learn More
Cole-Parmer™ Compound vials
Codice prodotto. 15341216 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15341216 Clear pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15341216 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0375718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    207.30€ / pezzi 144
    Risparmia 25.70€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ideal for storage of small amounts of compounds such as reference standards
  • These borosilicate glass vials are available in clear or amber glass
  • Vials are low profile for greater stability
  • Feature a wide mouth for ease of sampling
  • Cases contain a shrink-wrapped tray vials including caps.
Tekniske data
Diametro (sistema imperiale) esterno 37/64 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.75 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
Altezza (sistema imperiale) 1 1/50 in.
N. per confezione 144
Tipo di imballaggio Shrink-wrapped Tray
Stile della base Fondo piatto
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.