Learn More
Beskrivelse
- These borosilicate glass vials are available in clear or amber glass
- Vials are low profile for greater stability
- Feature a wide mouth for ease of sampling
- Cases contain a shrink-wrapped tray vials including caps.
Tekniske data
Tekniske data
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 37/64 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14.75 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 1/50 in. |
| N. per confezione | 144 |
| Tipo di imballaggio | Shrink-wrapped Tray |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?