Learn More
Esculape Laboratoire™ Compress
Codice prodotto. 11833922
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11833922 300 x 300 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11833922 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 3170204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    17.44€ / pezzi 100
    Risparmia 19.31€
    52% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Product Type Gauze
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensioni (L x P) 300 x 300 mm