Learn More
Memmert™ Refrigerated Incubator with Entry Port, 256 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 15824048 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
15824048 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15824048 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICP260F7
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Temperature Range: -12°C to +60°C
Specifica
Descrizione Entry Port
Capacità (sistema metrico) 256 L
Materiale camera Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Memmert Compressor-Cooled Incubator (ICP260)
Materiale Zinc-plated Steel
Temperature Range (Metric) -12°C to +60°C
Tipo Refrigerated Incubator
Quantità Each
Diametro (sistema metrico) 40 mm