Learn More
Cytiva Terreno Con A Sepharose™ 4B
Codice prodotto. 11534905 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 ml
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11534905 5 ml 5mL
11524905 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11534905 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17044003
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
An affinity chromatography media for capture of glycosylated biomolecules including glycoproteins and glycolipids
Highly suited for isolation of cell surface glycoproteins from detergent-solubilized membranes.
  • Con A coupled to Sepharose, in a 4% agarose matrix via cyanogen bromide activation
  • Binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
  • Group-specific adsorbent for molecules containing sugars
  • Concentration of immobilized Con A, approx. 13mg/mL medium; binding capacity for porcine thyroglobulin, approx. 30mg/mL medium
  • Stable in the pH range 4 to 9, and in the presence of all commonly used buffers
  • Average particle size: 90μm
  • Delivered in 0.1M acetate buffer, pH 6.0, containing 1M NaCl, 1mM CaCl2, 1mM MgCl2, 1mM MnCl2, and 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame 30 mg/ml
Concentrazione di legante 13 mg di Con A/ml per terreno derivato
Matrix Agarosio 4%
Dimensione particelle 90μ m
pH Da 4 a 9
Quantità 5 ml
Content And Storage Da 2° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la separazione e la purificazione di glicoproteine, polisaccaridi e glicolipidi; isolamento delle glicoproteine della superficie cellulare dalle membrane solubilizzate con detergenti
Legante Concanavalina A
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Con A Sepharose 4B, 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol