Learn More
Heidolph™ Blocco adattatore concavo
Codice prodotto. 10567211 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L Round Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10567211 1 L Round Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10567211 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5049400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    162.70€ / pezzi 1
    Risparmia 32.30€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Blocco adattatore concavo
Per palloni da 1 L
Per gli agitatori magnetici con piastra di o.d.145 mm, per i modelli con o.d.135 mm è disponibile una piastra di adattamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vented
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 L Round Flasks
Forma Round
Giunto rastremato standard Narrow
Tipo Block Adaptor
Tensione 115/230 V
Materiale Aluminum