Learn More
Soluzione di arsenico concentrata, 10 ppm
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11752987 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11752987 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11752987 Fornitore Reagecon N. del fornitore 5000500C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    108.86€ / 100mL
    Risparmia 119.14€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Concentrated to make arsenic standard solution. Arsenic Concentrate, 10ppm, EP Grade, Reagecon™ is manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) for use in arsenic limit tests.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4(4.1.2) guidelines
  • Produced in accordance with ASTM, APHA, ACS, EP and USP methods
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use solution eliminates the time and labor of preparing precise standard solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic
CAS 7440-38-2
Concentrazione 10 ppm
Odore Odorless
Metodi Arsenic Limit Tests
Formula molecolare As
Numero MDL MFCD00085309
Quantità 100 ml
Forma fisica Liquid
Sinonimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
IUPAC Name arsenic
Molecular Weight (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Peso formulazione 74.92g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.2)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONCENTRATE TO MAKE (5000500)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide