Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
BIOPHARMA
Product Code. 11338600 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Descrizione:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus w/ Pump
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore F-45-48-11
senza rotore
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11338600
Brand: Eppendorf™ 5305000509
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eppendorf Concentrator plus è stata ideata per fornire una soluzione ergonomica, intuitiva e di lunga durata che possa essere comodamente sistemata proprio sul vostro banco di laboratorio.
Prodotto in 3 diverse configurazioni di sistemaFunzionamento estremamente silenzioso <50 dB(A)Resistente alle sostanze chimiche, la pompa a membrana in PTFE senza manutenzione elimina la necessità di un cambio dell'olioL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoAmpia scelta tra 15 rotori diversi per ospitare provette da 0,2 mL a 50 mL, micropiastre e piastre PCRAzionamento a induzione e camera in acciaio inossidabile resistente agli agenti chimici per un funzionamento senza problemiCollegabile alla maggior parte dei separatori di condensa in commercio per l'utilizzo con i vaporicoperchio rivestito con resistenza chimica superiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Frequenza 50/60 Hz
Capacità 144 x 0.5 mL Tubes, 96 x 1.5/2 mL, 6 x 50 mL Conical Tubes, 2 Microplate/PCR Plates
Include senza rotore
Vuoto max 20 hPa (20 Mbar)
Tipo di pompa Integrated Diaphragm Vacuum Pump
Tipo Concentrators
Tensione 230 V
Descrizione Concentrator Plus w/ Pump
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Speed 1400 rpm (max. RCF 250 x g)
Wattage 350 W
Dimensioni (L x P x A) 58 × 33 × 29 cm / 12,6 × 20,9 × 11,7 in