Descrizione
Prodotto in 3 diverse configurazioni di sistemaFunzionamento estremamente silenzioso <50 dB(A)Resistente alle sostanze chimiche, la pompa a membrana in PTFE senza manutenzione elimina la necessità di un cambio dell'olioL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoAmpia scelta tra 15 rotori diversi per ospitare provette da 0,2 mL a 50 mL, micropiastre e piastre PCRAzionamento a induzione e camera in acciaio inossidabile resistente agli agenti chimici per un funzionamento senza problemiCollegabile alla maggior parte dei separatori di condensa in commercio per l'utilizzo con i vaporicoperchio rivestito con resistenza chimica superiore
Specifica
Specifica
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Include | con rotore F-45-48-11 |
| Vuoto max | 20 Mbar |
| Tipo di pompa | Integrated Diaphragm Vacuum Pump |
| Tipo | Concentrators |
| Tensione | 230 V |
| Descrizione | Concentrator Plus Complete |
| Requisiti elettrici | 230V/50–60Hz (EU) |
| Altezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Speed | 1400 rpm |
| Vedi altri risultati |