Learn More
Eppendorf™ Concentrator plus
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11692929 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus w/ Pump
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore F-45-48-11
senza rotore
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Requisiti elettrici Include Dimensione della confezione
11692929 Concentrator Plus 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Pezzo
10433995 Basic Concentrator Plus 230V/50–60Hz (EU) con rotore F-45-48-11 Pezzo
11672929 Concentrator Plus Complete 230V/50–60Hz (EU) con rotore F-45-48-11 Pezzo
11338600 Concentrator Plus w/ Pump 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11692929 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5305000703
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Eppendorf Concentrator plus è stata ideata per fornire una soluzione ergonomica, intuitiva e di lunga durata che possa essere comodamente sistemata proprio sul vostro banco di laboratorio.
Prodotto in 3 diverse configurazioni di sistemaFunzionamento estremamente silenzioso <50 dB(A)Resistente alle sostanze chimiche, la pompa a membrana in PTFE senza manutenzione elimina la necessità di un cambio dell'olioL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoAmpia scelta tra 15 rotori diversi per ospitare provette da 0,2 mL a 50 mL, micropiastre e piastre PCRAzionamento a induzione e camera in acciaio inossidabile resistente agli agenti chimici per un funzionamento senza problemiCollegabile alla maggior parte dei separatori di condensa in commercio per l'utilizzo con i vaporicoperchio rivestito con resistenza chimica superiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include senza rotore
Tipo di pompa Integrated Diaphragm Vacuum Pump
Tipo Concentrators
Tensione 230 V
Descrizione Concentrator Plus
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Wattage 350 W
Dimensioni (L x P x A) 58 × 33 × 29 cm / 12,6 × 20,9 × 11,7 in