Learn More
VELP Scientifica™ Kit condensazione per analisi acque
Codice prodotto. 17824687 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Condensation Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17824687 Condensation Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17824687 Fornitore VELP Scientifica™ N. del fornitore A00000477
In stock
Il kit di condensazione per campioni consiste in un serbatoio da 3,5 litri con un condensatore che permette di condensare il liquido evaporato e di raccoglierlo senza richiedere l'intervento dell'operatore durante l'analisi.
Per i campioni a basso contenuto di azoto, come i campioni di acqua, l'analisi TKN richiede un volume di campione elevato.
  • Durante la fase di digestione, l'evaporazione del liquido potrebbe portare al riempimento del serbatoio di diluizione del KS 1000 (con conseguente richiesta di svuotarlo durante l'analisi) e a un aumento rilevante della temperatura dei reagenti.
  • Il kit di condensazione per i campioni d'acqua è costituito da un serbatoio da 3,5 litri con un condensatore che permette di condensare il liquido evaporato e di raccoglierlo senza richiedere l'intervento dell'operatore durante l'analisi.
  • Questo accessorio è strettamente necessario quando la somma dei volumi di campione da digerire è superiore a 500 mL.
  • Il kit di condensazione per campioni d'acqua può sostituire il serbatoio di diluizione o essere utilizzato come stadio aggiuntivo.
Specifica
Product Type Condensation Kit