Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Allihn
Codice prodotto. 11856204
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N. di lampadine:
5
6
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard N. di lampadine Dimensione della confezione
11856204 NS 29/32 6 Pezzo
10293951 NS 24/29 5 Pezzo
10162091 NS 24/29 6 Pezzo
10203911 NS 19/26 6 Pezzo
10254051 NS 24/29 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11856204 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05223204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    60.94€ / pezzi 1
    Risparmia 19.06€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include Glass olives
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
N. di lampadine 6
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Borosilicate Glass (3.3)