Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Allihn
Product Code. 11856204
Change view
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
No. of Bulbs:
5
6
8
Tamaño de la unidad:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Standard Taper Joint No No. of Bulbs Tamaño de la unidad
11856204 NS 29/32 6 Each
10293951 NS 24/29 5 Each
10162091 NS 24/29 6 Each
10203911 NS 19/26 6 Each
10254051 NS 24/29 8 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11856204 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05223204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    60.94€ / pezzi 1
    Risparmia 19.06€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Includes Glass olives
Length (Metric) 160 mm
No. of Bulbs 6
Standard Taper Joint No NS 29/32
Material Borosilicate Glass (3.3)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.