Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn
Codice prodotto. 11973421
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11973421 NS 19/26 250 mm Pezzo
10401834 NS 24/29 250 mm Pezzo
10612995 NS 24/29 400 mm Pezzo
10090654 NS 14/23 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11973421 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05223312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    75.15€ / pezzi 1
    Risparmia 18.85€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include Two threaded plastic olives, GL threads 14
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 19/26