Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies
Codice prodotto. 10691702
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10691702 NS 29/32 400 mm Pezzo
10050381 NS 24/29 250 mm Pezzo
10254101 NS 24/29 400 mm Pezzo
10459172 NS 29/32 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10691702 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05215404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    128.84€ / pezzi 1
    Risparmia 56.16€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Include Glass olives
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.