Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies, with GL Thread
Codice prodotto. 11546794
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11546794 NS 29/32 250 mm Pezzo
11556794 NS 24/29 400 mm Pezzo
11566794 NS 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11546794 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05215314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    124.81€ / pezzi 1
    Risparmia 72.19€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Duran Glass