Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Codice prodotto. 10882811
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
400 mm
500 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
10882811 500 mm Pezzo
10067989 750 mm Pezzo
10673755 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10882811 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05210514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    77.09€ / pezzi 1
    Risparmia 15.91€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include GL 14 threads with two threaded plastic olives
Lunghezza camicia (sistema metrico) 500 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Quantità 1 Ea.
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32