Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with Olives
Codice prodotto. p-7222520
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10171901 750 mm Pezzo
10326171 400 mm Pezzo
10428792 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10171901 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05210704
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig condenser acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32
Materiale Borosilicate Glass (3.3)