Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers with Receiver Acc. To Twisselmann
Codice prodotto. 10643242
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10643242 NS 34/35 Pezzo
10070251 NS 45/40 Pezzo
10161711 NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10643242 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05420105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.00€
    499.62€ / pezzi 1
    Risparmia 256.38€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensers with receiver
  • Acc. to Twisselmann
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Giunto rastremato standard NS 34/35