Learn More
Hanna Instruments™ Conductivity Meter
Codice prodotto. 10420833
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
95 g
215 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
10420833 95 g Pezzo
10182221 215 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10420833 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI98304
Spedizione stimata: 19-08-2026
Specifica
Precisione (conduttività) ±2% Full-scale
Intervallo (conduttività) 0.00 to 19.99 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0.01 mS/cm
Compensazione della temperatura °°
Tipo di display LCD
Dimensioni (L x P x A) 175 x 41 x 23 mm
Peso (sistema metrico) 95 g
Tipo Conductivity Meter
Autonomia della batteria Approximately 200 hr. of continuous use
Tensione 1.5 V