Learn More
Mettler Toledo™ Conductivity Meter SevenDirect SD30
Codice prodotto. 17580996
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
SevenDirect SD30 Kit
SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
SevenDirect SD30, Meter Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
17580996 SevenDirect SD30, Meter Only Pezzo
17591006 SevenDirect SD30 Kit Pezzo
17501016 SevenDirect SD30 Pure H2O Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17580996 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30671551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00€
    1511.24€ / pezzi 1
    Risparmia 268.76€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) 0.005
Measurement Modes Conductivity
Intervallo (conduttività) 0.001 μS/cm to 2000 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0.001 to 1
Intervallo (salinità) 0 to 80 ppt
Intervallo (TDS) 0 g/L to 100 g/L
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.1°C between 0°C and 100°C
Intervallo (resistività) 0 to 100 Mohm-cm
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Memoria 2.000 misure standard
Punti dati 2000
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Protezione IP IP54
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema metrico) 850 g
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Canali 1
Tipo SevenDirect SD30, Meter Only