Learn More
Mettler Toledo™ Conductivity Meter SevenDirect SD30
Descrizione
- Facilità d'uso
- L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
- Traccia i tuoi risultati
- Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
- Robusto
- Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
- Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
- Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
- Protezione delle impostazioni
- La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
- Display adattabile alle vostre esigenze
- Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
Specifica
Specifica
| Precisione (conduttività) | 0.005 |
| Measurement Modes | Conductivity |
| Intervallo (conduttività) | 0.001 μS/cm to 2000 mS/cm |
| Risoluzione (conduttività) | 0.001 to 1 |
| Intervallo (salinità) | 0 to 80 ppt |
| Intervallo (TDS) | 0 g/L to 100 g/L |
| Temperature Range (Metric) | -30°C to +130°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -22°F to +266°F |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1°C |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1°C between 0°C and 100°C |
| Vedi altri risultati |