Learn More
Soluzione standard di conducibilità, Hanna Instruments
Codice prodotto. 11574317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
460 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11574317 460 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11574317 Fornitore Hanna Instruments N. del fornitore HI70300L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.09€
    20.95€ / pezzi 1
    Risparmia 15.14€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A storage solution prepared with reagent grade chemicals that can be used to ensure optimum performance of your pH and ORP electrodes.
  • Storage solution prepared with reagent grade chemicals that can be used to ensure optimum performance of your pH and ORP electrodes
  • Special formulation to minimize microbial growth and osmotic/diffusion effects between the solution and inner reference electrolyte
  • Manufactured specifically for pH and ORP electrodes
  • Clearly marked expiration date and lot number
Specifica
Materiale o nome chimico Conductivity Solution Standard
Quantità 460 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid