Learn More
Standard di conducibilità 5μS/cm
Codice prodotto. 10747413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10747413 250 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10747413 Fornitore Hamilton N. del fornitore 238926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.06€
    159.64€ / pezzi 1
    Risparmia 193.42€
    54% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 5μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 3 years
  • Expiration date is shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Flacone in vetro
Quantità 250 ml