Learn More
Conductivity Standard 5000μS/cm, Hanna Instruments™
Codice prodotto. 11647040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11647040 25 x 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11647040 Fornitore Hanna Instruments N. del fornitore HI70039P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    41.89€ / pezzi 1
    Risparmia 10.84€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Imballaggio Sachets
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
pH 7
Solubilità Soluble
Quantità 25 x 20 mL