Learn More
Soluzione standard di conducibilità
Codice prodotto. 11647030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 ml
Conducibilità:
12,880 μS/cm
1413 μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Conducibilità Dimensione della confezione
11647030 20 ml 1413 μS/cm Pezzo
11627030 20 ml 12,880 μS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11647030 Fornitore Hanna Instruments N. del fornitore HI70031P
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A premium quality conductivity standard that is prepared against a NIST traceable potassium chloride solution.
  • Premium quality 1,413 μS/cm conductivity solution that is NIST traceable and contained in portable single-use sachets
  • Temperature chart of the actual μS/cm value at various temperatures printed on each bottle
  • Convenient packaging for one time use
  • Standardized with a conductivity meter that has been calibrated with potassium chloride NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) in deionized water for analytical use in accordance with ISO 3696/BS3978
  • Additional equipment used in preparation of the solutions include certified weight-checked balances, Class A glassware and certified thermometers
  • A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST
  • Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air
Specifica
Conducibilità 1413 μS/cm
Colore Incolore
pH ∽ 7
Punti di ebollizione ∼100°C
Solubilità Soluble in water
Tipo Soluzioni standard di calibrazione
Industry Type Per l’uso in laboratorio e industriale, Industrial Use
Quantità 20 ml