Learn More
Standard di conducibilità con certificazione DFM, 1.3μS/cm
Codice prodotto. 30067371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30067371 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067371 Fornitore Hamilton N. del fornitore 238973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.46€
    170.82€ / 250mL
    Risparmia 16.64€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 1.3μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 1 year
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Bottiglia di vetro
Quantità 250 ml