Learn More
Standard di conducibilità con certificazione DFM, 100μS/cm
Codice prodotto. 10582285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 ml
Dimensione della confezione:
300mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10582285 300 ml 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10582285 Fornitore Hamilton N. del fornitore 238934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.59€
    128.39€ / 300mL
    Risparmia 12.20€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides unprecedented stability. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, 100μS/cm comes with a certificate with calibration document form DFM.
  • Remains stable for up to 3 years
  • Expiration date shown on every bottle
  • Bottles are permitted to stay open for a total of 60 minutes
Specifica
Imballaggio Bottiglia di vetro da 300 ml
Quantità 300 ml