Learn More
Standard di conducibilità con certificazione NIST, 100μS/cm
Descrizione
15°C—80.56μS/cm
16°C—82.50μS/cm
17°C—84.45μS/cm
18°C—86.39μS/cm
19°C—88.33μS/cm
20°C—90.28μS/cm
21°C—92.22μS/cm
22°C—94.17μS/cm
23°C—96.11μS/cm
24°C—98.06μS/cm
25°C—100.00μS/cm
30°C—109.72μS/cm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Chloride |
| Imballaggio | Polietilene |
| CAS | 7447-40-7 |
| Densità | 1.00g/mL |
| Conducibilità | 100μS/cm |
| Formula molecolare | ClK |
| Numero MDL | MFCD00011360 |
| InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| IUPAC Name | potassio;cloruro |
| Vedi altri risultati |