Learn More
Standard di conducibilità con certificazione NIST, 1413μS/cm
Codice prodotto. 11920339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11920339 500 ml Pezzo
11953083 1000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11920339 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL03.1101.0500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Calibrates electrodes and meters for accurate electrical and thermal conductivity measurements. Conductivity Standard, 1413μS/cm, NIST Certified, Chem-Lab is a 0.01M potassium chloride solution for laboratory use and LF measurements. 1278μS at 20°C, 1413μS at 25°C (±1%).
5°C—896μS/cm
10°C—1020μS/cm
15°C—1147μS/cm
20°C—1278μS/cm
25°C—1413μS/cm
30°C—1552μS/cm
35°C—1694μS/cm
40°C—1839μS/cm
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Imballaggio Polietilene
Densità 1.01g/mL
Conducibilità 1413μS/cm
Concentrazione 0.01 M
IUPAC Name potassio;cloruro
Quantità 500 ml
Peso formulazione 74.56g/mol