Learn More
Beschreibung
- ISO 9000 and NIST Treaceable
- Helps calibrate conductivity instruments to ensure accuracy
- Standard values give at 25°C
- Use when readings are expected to be around 80 mS (80,000 μS/cm)
- KCI, NaCI and 442 conversions, and temperature corrections printed on bottle for ease of use (excluded on 60 mL bottle, but included in insert)
- Recommended four month shelf life once opened
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | Conductivity and TDS Standard |
| Conducibilità | 80,000 μS/80 mS |
| Tecnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certificazione/Conformità | ISO 9000, NIST |
| Quantità | 500 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?