Learn More
Conduritol B epoxide, MedChemExpress
Descrizione
Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Conduritol B epoxide |
| CAS | 6090-95-5 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H10O5 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (616.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Peso formulazione | 162.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only