Learn More
Conduritol B Epoxide, TRC
Codice prodotto. 30138365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138365 100 mg 100mg
30135775 250 mg 250mg
30005546 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC666000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6090-95-5
Formula molecolare C6 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Sinonimo myo-Inositol, 1,2-anhydro-, DL-myo-Inositol, 1,2-anhydro-, Inositol, 1,2-anhydro-, myo- (8CI), 1,2-Anhydro-myo-inositol, Conduritol B epoxide, 1,2-Anhydro-DL-myo-inositol
IUPAC Name (1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Conduritol B Epoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Peso formulazione 162.0528
Percent Purity >95%