Learn More
Brady™ Cone™ Weather-resistant Blank Cones
Codice prodotto. 11791925 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Yellow
Altezza (sistema metrico):
635 mm
889 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11791925 Yellow 635 mm Pezzo
11711935 Orange 889 mm Pezzo
11721935 Yellow 889 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11791925 Fornitore Brady™ N. del fornitore 077198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    67.10€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    9% Sconto
In stock
Made of high impact, weather-resistant materials, the Cone™ Warning System is an ideal solution for your indoor or outdoor hazardous warning needs. Cone™ Weather-resistant Blank Cones are four-sided, so your message can't be missed.
  • Made of high impact, weather-resistant materials.
  • Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
  • Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Specifica
Alternate Part Number CONE-4SIDE-25H-YELLOW-BLANK
Testo visualizzato Blank
Altezza (sistema imperiale) 25 in.
Altezza (sistema metrico) 635 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 266.7 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Colore Yellow
Materiale Plastic
Tipo Blank Cone