Learn More
Thermo Scientific Chemicals Congo Red, indicator grade
Codice prodotto. 11425737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11425737 100 g 100g
11415737 25 g 25g
11435737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425737 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B24310.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
Solubility
Soluble in water 25 g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents, acids, reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-58-0
Formula molecolare C32H22N6Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 696.664
Numero MDL MFCD00004028
InChI Key IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Congo Red
Punto di fusione >360°C
Beilstein 3894858
Indice di Merck 14,2498
Informazioni di solubilità Soluble in water 25g/L.
Peso formulazione 696.67
Grado Indicator
Odore Odorless
Quantità 100 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Congo Red
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Direct Red 28