Learn More
KARTELL Conical 1 Hole Stopper
Codice prodotto. 10629591
Cambia vista
Click to view available options
Diametro superiore (sistema metrico):
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro superiore (sistema metrico) Dimensione della confezione
10629591 13 mm pezzi 25
10378081 12 mm pezzi 25
10576901 14 mm pezzi 25
10093161 18 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10629591 Fornitore KARTELL N. del fornitore 0382100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.07€ / pezzi 25
    Risparmia 0.93€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
The Conical 1 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching a hose to a flask or bottle.
  • General purpose laboratory red rubber stoppers.
  • Material: Red rubber
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 3 mm
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 13 mm
Materiale Rubber
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Stopper Number 00