Learn More
KARTELL Conical 2 Hole Stopper
Descrizione
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 6 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 32 mm |
| Materiale | Rubber |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |