Learn More
Fisherbrand™ Black Conical Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 15396548 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15396548 15 mL pezzi 500
15306558 50 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15396548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    176.16€ / pezzi 500
    Risparmia 19.84€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Available in pure black for light sensitive samples. Black Conical Centrifuge Tubes come with attached flat caps for easy one handed use. Tubes are autoclavable and disposable.
  • Certified DNase, RNase, and Pyrogen free.
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging.
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labeling.
  • Attached flat caps.
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Black
Colore Black
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Include Attached Flat Caps
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 9,400 x g