Learn More
Fisherbrand™ Provette coniche per centrifuga e campioni, 1.5 ml, nere
Codice prodotto. 15386548 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15386548 1.5 ml pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15386548
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibile in nero per campioni sensibili alla luce. Le provette coniche per campioni e centrifuga Fisherbrand™ sono fornite con tappi piatti già attaccati per la semplice manipolazione con una sola mano. Realizzati in polipropilene vergine al 100%, autoclavabili e monouso.
  • Certificato apirogeno e privi di RNasi e DNasi
  • Rintracciabilità da lotto a lotto con confezione a strappo facilitato
  • Area di scrittura smerigliata e coperchio perforabile
  • Tappi piatti montati
Specifica
Materiale chiusura PP (polipropilene)
Colore chiusura Nero
Colore Nero
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Monouso Sì
Materiale PP (polipropilene)
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 40.06 mm
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Attached Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 13.4 mm
Graduated Sì
Product Type Microcentrifuge Tube
RCF max 18,000 x g