Learn More
Thermo Scientific™ Conical Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17564725
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
RCF max:
6,000 x g
7,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) RCF max Dimensione della confezione
17564725 500 mL 6,000 x g pezzi 36
17554725 250 mL 7,000 x g pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17564725 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 332270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    299.00€ / pezzi 36
    Risparmia 128.00€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for applications requiring larger sample volumes.
The Thermo Scientific™ Conical Centrifuge Tubes are sterile and ideal for applications requiring larger sample volumes.
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
N. per confezione 6
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Forma del fondo Conical
Area di scrittura No
Diametro (sistema metrico) 95 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 6,000 x g