Learn More
JG Finneran Associates™ Inserti conici
Codice prodotto. 12327019
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μl
Materiale:
Polipropilene
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Materiale unitSize
12327019 250 μl Vetro pezzi 100
12337019 250 μl Polipropilene pezzi 100
12377009 100 μL Polipropilene pezzi 100
10537352 50 μL Vetro pezzi 100
10340571 100 μL Vetro pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12327019 Fornitore JG Finneran Associates™ N. del fornitore 4025BS629
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these inserts for a variety of applications. JG Finneran™ Conical Inserts feature a polymer spring which acts as a shock absorber and protects against breakage if the needle bottoms out.
  • Available preassembled with a polymer bottom spring or patented Top Spring™
  • Polymer spring acts as a shock absorber that protects against breakage if the needle bottoms out
  • Conical design permits complete sample removal
Specifica
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 250 μl
Include Bottom Spring
Stile Imboccatura larga, volume limitato, mandrino di precisione
Quantità Confezione da 100